Learn More
Brady™ GlobalMark™ Polyester-Kälteband
Beschreibung
- GlobalMark™ Das Kälteklebeband haftet dauerhaft auf Oberflächen bei Temperaturen bis zu -10 °F.
- Ideal für den Einsatz in Kühlhäusern, Kühlräumen oder Gefrierschränken.
- Nicht für den Plottereinsatz empfohlen.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863 |
| Beschreibung | GlobalMark Klebeband für kalte Temperaturen |
| Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Rolle |
| Material | Polyester |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |