Learn More
Brady™ GlobalMark™ Polyester-Kälteband
Artikelnummer. 11549263
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30,48 m x 101,6 mm
30,48 m x 107,95 mm
30,48 m x 28,58 mm
Farbe:
Gelb
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe unitSize
11549263 30,48 m x 107,95 mm Weiß 1 Stück
11579263 30,48 m x 101,6 mm Gelb 1 Stück
11599263 30,48 m x 28,58 mm Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11549263 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 076691
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GlobalMark™ Polyester-Kälteband haftet dauerhaft auf Oberflächen bei Temperaturen bis zu -10 Grad Fahrenheit. Ideal für den Einsatz in Kühlhäusern, Kühlräumen oder Gefrierschränken. Nicht für den Plottereinsatz empfohlen.
  • GlobalMark™ Das Kälteklebeband haftet dauerhaft auf Oberflächen bei Temperaturen bis zu -10 °F.
  • Ideal für den Einsatz in Kühlhäusern, Kühlräumen oder Gefrierschränken.
  • Nicht für den Plottereinsatz empfohlen.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Beschreibung GlobalMark Klebeband für kalte Temperaturen
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Temperaturkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) GlobalMark Drucker
Glanz 20 Gardner-Einheiten
Etiketten pro Zeile 1
Lebensdauer 1 Jahr
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Rolle/Karton
Menge Je 1
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0,019 mm
Abmessungen (L x B) 30,48 m x 107,95 mm
Länge (angloamerikanisch) 100 ft.
Länge (metrisch) 30 m
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (metrisch) 100 mm
Alternate Part Number 076691