Learn More
Polydimethylsiloxan, Trimethylsiloxy terminiert, M.W. 9000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379048
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11379048 250 mL 250 Milliliter
11369048 50 mL 50 Milliliter
11359048 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042502.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9016-00-6 | (C2H6OSi)n | 74.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9016-00-6
Summenformel (C2H6OSi)n
Molekulargewicht (g/mol) 74.15
MDL-Nummer MFCD00084411
InChI-Schlüssel SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dimethylsilanol
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated
Farbe Farblos
Namenshinweis M.W. 9,000
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Siedepunkt >205°C
Schmelzpunkt <-40°C
Dichte 0.968 g/mL
Menge 250 mL
Flammpunkt 315°C (599°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.403