Learn More
Polydimethylsiloxan, Trimethylsiloxy terminiert, M.W. 139,000, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated |
| Farbe | Farblos |
| Namenshinweis | M.W. 139,000 |
| Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
| Siedepunkt | >205°C |
| Schmelzpunkt | <-40°C |
| Dichte | 0.977 g/mL |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible with water. Insoluble in methanol,and ethylene glycol. |
| Menge | 1 kg |
| Flammpunkt | 321°C (610°F) |
| Show More |