Beschreibung
- Lightweight polycarbonate lenses
- Moulded sideshields and browguards
- Can be worn on their own or over current style prescription spectacles.
- Integrated side-shield for maximum protection
- Optical class 1 for maximum clarity
- Lens coatings provide scratch resistance (Visitor Type 3)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht EN166 - 1F |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schutz vor geringer Energiebelastung und UV-Schutz |
| Lens Material | Polycarbonat |
| UV-Schutz | Yes |