Learn More
HUBER Reagenzglasgestell aus Polycarbonat
Gestelle für Reagenzgläser mit einer Eintauchtiefe von 50 mm
Marke:  HUBER 6031
Additional Details : Gewicht : 0.23000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10414873
  • 289.38 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polycarbonat
  • Für 106A-E bis 110A-E
Spezifikation
Spezifikation
Für 106 A-E bis 110 A-E
30 x 13 mm Durchmesser
Polycarbonat
45 mm