Learn More
Ekastu Safety™ Schutzbrille aus Polycarbonat
Click to view available options
:
Colorless
Beschreibung
- Ideal für Fabrikbesichtigungen, Laborarbeit und Fließbandarbeiter
- Hohe mechanische Stabilität bei niedrigem Gewicht
- Transparenter, kratzfester Kunststoff
- Ausgezeichneter Rundumblick und Sicherheit
- Moderner Stil in Kombination mit Augenbrauen- und Seitenschutz
- 99.99 % UV-Schutz mit innovativer UV 380-Technologie
- Passt über Korrekturbrillen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 166 1- FT |
| Linsenbeschichtung | Kratzfest |
| Beschreibung | Kunststoff |
| Linsenfärbung | Durchsichtig |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Rahmenfarbe | Farblos |
| Anzahl pro Packung | 1 pro Stück |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Polycarbonate |
| UV-Schutz | UV Filter |