Learn More
Kartell™ Spitze aus Polycarbonat/Polypropylen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 – 1000 μl
2 – 200 μl
Packungsgröße:
960 Stück
Beschreibung
- Aus Polycarbonat/Polypropylen
- Spitze für Mikropipette
- Lieferung im Rack
- Die Kompatibilität ist unterschiedlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Pipettenspitzen |
| Volumen (metrisch) | 2 – 200 μl |
| Farbe | Gelb |
| Zertifizierung/Konformität | CE/IVD |
| Spitzenform | Universal |
| Verpackung | Gestell |
| Produkttyp | Pipette Tip |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kartell, Eppendorf, Socorex, Finnpipette, Brand, Hamilton |
| Material | Polycarbonat/Polypropylen |