Learn More
Masterflex™ Luer-Fitting aus Polycarbonat
Artikelnummer. 12197750
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Luer (Buchse) x 1/4 für 28 in. UNF-Gewinde
Luer (Buchse) x 1/8 in.-Schlauchanschlussadapter
Luer (Buchse) x 10 für 32 Zoll UNF-Gewinde
Männlicher Luer x weibliche Luer-Kupplung
Männlicher Luer-Anschluss an männlichem Gewinde mit 10 bis 32 in.
Männlicher Luer-Stecker x Männlicher Luer-Adapter
Männlicher Luer-Verschlussring x 1/16 Zoll Schlauchanschluss
Männlicher Luer-Verschlussring x 1/4 Zoll Schlauchanschluss
Männlicher Luer-Verschlussring x 1/8 Zoll Schlauchanschluss
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 12197750
Marke: Masterflex™ 4550400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Verwendung mit Mikroröhrchen und Luer-Spritzen. Die Standard-Anschlussenden machen diese Luer-Anschlüsse für Surefire Installationen vollständig austauschbar.
Für die Verwendung mit Mikroröhrchen und Luer-Spritzen.Die Standard-Anschlussenden machen diese Luer-Anschlüsse für Surefire Installationen vollständig austauschbar.
  • Hergestellt aus100 % reinen Rohstoffen
  • Frei von Verunreinigungen und ideal für Spritzen oder kleine Schläuche
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen mit verschiedenen Verbindungsoptionen aus
  • Zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitswegen ohne Werkzeuge
  • Männlicher und weiblicher Luer-Anschluss erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit Männlicher Luer-Verschlussring x 1/16 Zoll Schlauchanschluss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für flexible Schläuche, reduziert Strömungsverwirbelungen, halbstarre Schläuche
Verpackungsmenge 25er-Packung
Produkttyp Luer-Anschluss