Learn More
Masterflex™ Luer-Fitting aus Polycarbonat
Artikelnummer. 11749959
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Luer (Buchse) x 1/4 für 28 in. UNF-Gewinde
Luer (Buchse) x 1/8 in.-Schlauchanschlussadapter
Luer (Buchse) x 10 für 32 Zoll UNF-Gewinde
Männlicher Luer x weibliche Luer-Kupplung
Männlicher Luer-Anschluss an männlichem Gewinde mit 10 bis 32 in.
Männlicher Luer-Stecker x Männlicher Luer-Adapter
Männlicher Luer-Verschlussring x 1/16 Zoll Schlauchanschluss
Männlicher Luer-Verschlussring x 1/4 Zoll Schlauchanschluss
Männlicher Luer-Verschlussring x 1/8 Zoll Schlauchanschluss
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11749959
Marke: Masterflex™ 4550104
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für die Verwendung mit Mikroröhrchen und Luer-Spritzen. Die Standard-Anschlussenden machen diese Luer-Anschlüsse für Surefire Installationen vollständig austauschbar.
Für die Verwendung mit Mikroröhrchen und Luer-Spritzen.Die Standard-Anschlussenden machen diese Luer-Anschlüsse für Surefire Installationen vollständig austauschbar.
  • Hergestellt aus100 % reinen Rohstoffen
  • Frei von Verunreinigungen und ideal für Spritzen oder kleine Schläuche
  • Wählen Sie aus einer Vielzahl von Größen mit verschiedenen Verbindungsoptionen aus
  • Zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitswegen ohne Werkzeuge
  • Männlicher und weiblicher Luer-Anschluss erhältlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit Luer (Buchse) x 1/8 in.-Schlauchanschlussadapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für flexible Schläuche, reduziert Strömungsverwirbelungen, halbstarre Schläuche
Verpackungsmenge 25er-Packung
Produkttyp Luer-Anschluss