Description
- Leicht
- Halbtransparent zum Beobachten von Proben
- Maximieren des Badbereichs
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Statische Wasserbäder und Schüttelbäder, 8 l und 10 l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reduzierung der Wasserverdampfung, Schutz von Proben und Wasser vor Kontamination und Energieeinsparung |
| Material | Polycarbonat |