Learn More
Tenak™ CRYOBOX 50MM PC BLUE 133X133MM 10X10 .
Marke:  Tenak™ TE22410
Additional Details : Gewicht : 0.60000kg
Artikelnummer. 15280584
  • 43.95 CHF / 4 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Rot
Quadratisch
Flüssigstickstoff-Gefriergeräte für Temperaturen bis zu -196°C
133 mm
53 mm
Polycarbonat
Kryobox
4/Packung
133 mm
0,6 kg