Learn More
HUBER Bad aus Polycarbonat
Artikelnummer. 10744826
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
106 A
108 A
110 A
112 A
118 A
130 A
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
10744826 118 A -
10112214 106 A 1 Stück
10131085 108 A 1 Stück
10744636 110 A 1 Stück
10666137 112 A 1 Stück
10374245 130 A 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10744826 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 30526
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 CHF
    1060.00 CHF / 1 Stück
    Sparen 225.00 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Reihe von Polycarbonat-Bädern in verschiedenen Kapazitäten
Bad aus Polycarbonat
Spezifikation
Beschreibung Bad
Material Polycarbonat
Modell 118 A