Learn More
Polyanilin, Emeraldin-Base, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359198
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11359198
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042581.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Leitfähiges Polymer
Conductive polymerPolyaniline is used in chemical vapor sensors, supercapacitors and biosensors. It is also useful for manufacture of electrical conducting yarns, antistatic coatings, electromagnetic shielding, flexible electrodes and printed circuit board. Further, it is used in antistatic and ESD coatings and corrosion protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25233-30-1
Summenformel (C12H10N2)x(C12H8N2)y
MDL-Nummer MFCD00241446
SMILES *-N=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=C(NC2=CC=C(NC3=CC=C(-*)C=C3)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyaniline
Farbe Braun
Namenshinweis Emeraldine base
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt >200°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen Soluble in sulfuric acid and methanesulfonic acid.
Menge 1 g