Learn More
Polyanetholesulfonsäure-Natriumsalz, Reagenzienqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436322 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11436322
Marke: MP Biomedicals 0210292325
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 52993-95-0
Summenformel (C10H11O4SNa)n
MDL-Nummer MFCD00148427
Synonym Natriumanethol, Benzolsulfonsäure, Methoxypropenyl-, Natriumsalz, Homopolymer, Natriummethoxypropenylbenzolsulonat-Homopolymer, Benzolsulfonsäure, Methoxy-1-propenyl-, Natriumsalz, Homopolymer, Natrium-1-methoxy-4-e-prop-1-enylbenzol, Benzolsulfonsäure, Methoxy-1-propen-1-yl-, Natriumsalz 1:1 , Homopolymer
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyanetholsulfonsäure-Natriumsalz
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse (250)n
Güte Reagenz
Physikalische Form Fest