Learn More
Polyanetholesulfonsäure-Natriumsalz, Reagenzienqualität, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426322 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
25 Gramm
Product Code. 11426322
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals 0210292305
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemical Identifiers
CAS 52993-95-0
Summenformel (C10H11O4SNa)n
MDL-Nummer MFCD00148427
Synonym sodium anethole, benzenesulfonic acid, methoxypropenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium methoxypropenylbenzenesulonate homopolymer, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propenyl-, sodium salt, homopolymer, sodium 1-methoxy-4-e-prop-1-enyl benzene, benzenesulfonic acid, methoxy 1-propen-1-yl-, sodium salt 1:1 , homopolymer
Specifications
Chemischer Name oder Material Polyanetholesulfonic Acid Sodium Salt
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse (250)n
Güte Reagenz
Physikalische Form Fest