Learn More
Socorex™ Universal-Workstation aus Polyamid
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Besonders geeignet für Ein- und Mehrkanalpipetten und Makropipetten.
- Passend für alle Calibra™ - und Acura™ -Modelle
- Erhältlich in Pastellfarben
- Hergestellt aus leicht zu reinigendem Polyamid- und Polycarbonat-Material
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Universal-Workstation |
| Beschreibung | Universal-Workstation, Modell 337 |
| Aufnahmevermögen | Mikropipetten (Einkanal) |
| Positionen | 7 |