Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Polyamid
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
0,9 mm
5 mm
7 mm
12 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlkugeln |
| Durchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MM 200 und MM 301 |
| Material | Polyamid |