Learn More
Polyvinylalkohol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15590564 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15590564 500 g 500 Gramm
15570564 25 g 25 Gramm
15580564 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15590564 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458245000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9002-89-5 | (C2H4O)n | 44.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-89-5
Summenformel (C2H4O)n
Molekulargewicht (g/mol) 44.05
MDL-Nummer MFCD00081922
InChI-Schlüssel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
PubChem CID 11199
IUPAC-Name Ethenol
SMILES OC(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(vinyl alcohol)
Schmelzpunkt 230.0°C to 240.0°C
Strukturformel [-CH2CH(OH)-]n
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water.
Menge 500 g