Learn More
Poly(Styrol-Sulfonsäure) Natriumsalz, Molekulargewicht 75,000, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467105
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15467105 50 g 50 Gramm
15477105 250 g 250 Gramm
15457105 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15467105 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045851.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25704-18-1
Summenformel (C8H7NaO3S)n
Molekulargewicht (g/mol) 184.21
MDL-Nummer MFCD00084449
InChI-Schlüssel MAGFQRLKWCCTQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-styrenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 131675404
SMILES [Na]OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt
Farbe Braun
Namenshinweis M.W. 75,000
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
IUPAC-Name 4-Ethenylbenzol-1-Sulfonsäure