Learn More
Alfa Aesar™ Poly(Styrol-Sulfonsäure) Natriumsalz, Molekulargewicht 500,000
Marke:  Alfa Aesar™ 045050.14
Additional Details : CAS : 25704-18-1 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15446695
  • 32.21 CHF / 25 Gramm
Auf Lager 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
25704-18-1
209.215
ZDJUOHBZKYFKCA-UHFFFAOYSA-N
131675404
[HH].C=CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.[Na]
C8H10NaO3S
MFCD00084449
4-styrenesulfonic acid sodium salt
4-Ethenylbenzolsulfonsäure;molekularer Wasserstoff;natrium
Spezifikation
Poly (styrene sulfonic acid) sodium salt
25g
25704-18-1
MFCD00084449
Soluble in water and lower glycols.
[HH].C=CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.[Na]
209.215
Pulver
Braun bis Weiß
M.W. 500,000
C8H10NaO3S
4-styrenesulfonic acid sodium salt
ZDJUOHBZKYFKCA-UHFFFAOYSA-N
4-Ethenylbenzolsulfonsäure;molekularer Wasserstoff;natrium
131675404
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation