Learn More
Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 425, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338190 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10338190 250 g Glasflasche 250 Gramm
10154400 5 g Glasflasche 5 Gramm
10479890 500 g Glasflasche 500 Gramm
11916981 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10338190 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 192152500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-69-4
Summenformel (C3H6O)n
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00084446
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(propylene glycol)
Namenshinweis Average M.W. 425
Siedepunkt 200.0°C
Schmelzpunkt -25.0°C
Strukturformel H[OCH(CH3)CH2]nOH
Dichte 1.0000g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, chloroform, dioxane, ether, thf
Menge 250 g
Flammpunkt 185°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4465 to 1.4505
Relative Dichte 1
Viskosität 80 mm2/s (25°C)