Learn More
Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 4.000, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10665452
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 4.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10665452 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10665452
Marke: Thermo Scientific Acros 192202500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-69-4
Summenformel (C3H6O)n
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00084446
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 32881
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Spécification
Chemischer Name oder Material Poly(propylene glycol)
Farbe Grün bis Gelb
Namenshinweis Average M.W. 4.000
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Strukturformel H[OCH(CH3)CH2]nOH
Dichte 1.0000g/mL
Menge 250 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4500 to 1.4520
Relative Dichte 1
Viskosität 930 mm2/s (25°C)
Afficher plus Afficher moins
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0460923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer192205000,192200050,192202500
ChargennummerA0460923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Artikelnummer192205000,192202500
ChargennummerA0425679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Artikelnummer192205000,192200050,192202500
ChargennummerA0368943 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Artikelnummer192205000,192200050,192202500
ChargennummerA0402021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2020 Artikelnummer192205000,192200050,192202500
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 4.000, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis