Learn More
Poly(Propylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 2.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10740701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10740701 500 g Glasflasche 500 Gramm
10489890 5 g Glasflasche 5 Gramm
10256963 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10740701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 192185000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25322-69-4 | (C3H6O)n | 134.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-69-4
Summenformel (C3H6O)n
Molekulargewicht (g/mol) 134.18
MDL-Nummer MFCD00084446
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym polypropylene glycol, polyoxypropylene, 2-2-hydroxypropoxy propan-1-ol, emkapyl, lineartop e, niax ppg, polyoxypropylene glycol, methyloxirane homopolymer, desmophen 360c, 2-2-hydroxypropoxy-1-propanol
PubChem CID 32881
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxypropoxy)propan-1-ol
SMILES [H]OC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(propylene glycol)
Farbe Weiß bis grau
Namenshinweis Average M.W. 2.000
Physikalische Form Kristallpulver oder Kristalle
Säurezahl 0.1 mg KOH/g max.
Siedepunkt 200.0°C
Schmelzpunkt -31.0°C
Dichte 1.0000g/mL
Menge 500 g
Flammpunkt 230°C
Hydroxylzahl 53 to 58 mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H[OCH(CH3)CH2]nOH
Brechungsindex 1.4495 to 1.4515
Relative Dichte 1
Viskosität 300 mm2/s (25°C)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble.
Wasser 0.15% Max.