Learn More
Poly(Methylhydrosiloxan), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 11956011
Marke: Thermo Scientific Acros 440100250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 63148-57-2 | (CH4OSi)n
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63148-57-2
Summenformel (CH4OSi)n
MDL-Nummer MFCD00084478
InChI-Schlüssel QNWOFLWXQGHSRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(methylhydrosiloxane)
Dichte 1.0060g/mL
Flammpunkt 204°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3H9OSi-(CH4OSi)n-CH3H9Si
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.006