Learn More
Poly(Methylmethacrylat), Beads, durchschnittliches Molekulargewicht 35,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10711651 500 g Glasflasche 500 Gramm
10701651 25 g Glasflasche -
10791641 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10711651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 178765000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9011-14-7 | (C5H8O2)n | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9011-14-7
Summenformel (C5H8O2)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00134349
InChI-Schlüssel PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methyl methacrylate, polymerized, PMMA
IUPAC-Name 1-methoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl
SMILES COC(=O)C(C)(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(methyl methacrylate)
Farbe Weiß
Namenshinweis nominal M.W. 38000
Physikalische Form Perlen
Schmelzpunkt 105,0 °C
Strukturformel [-CH2C(CH3)(CO2CH3)-]n
Dichte 1.18
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, chloroform, mek, thf
Menge 500 g
Flammpunkt 300°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 5% max.
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße Bead size (typically): 50 to 150 micron
Brechungsindex 1.49