Learn More
Poly(methylhydrogensiloxan), TRC
Artikelnummer. 30411648
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30411648 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30411648 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6884652.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(methyl hydrogen siloxane)
CAS 63148-57-2
Summenformel (CH 3 ) 3 SiO[(CH 3 )HSiO] n Si(CH 3 ) 3
Menge 2.5 g
Synonym Methyl Hydrogen Silicones, Methyl Hydrogen Siloxanes, Methyl Hydrogen Trimethylsilyl-terminated Polysiloxanes, Methyl Hydrogen Polysiloxane, Momentive SS 4300