Learn More
Poly(methylhydrogensiloxan), TRC
Artikelnummer. 30419134
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419134 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419134 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6884651G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(methyl hydrogen siloxane)
CAS 63148-57-2
Summenformel (CH 3 ) 3 SiO[(CH 3 )HSiO] n Si(CH 3 ) 3
Menge 1 g
Synonym Methyl Hydrogen Silicones, Methyl Hydrogen Siloxanes, Methyl Hydrogen Trimethylsilyl-terminated Polysiloxanes, Methyl Hydrogen Polysiloxane, Momentive SS 4300