Learn More
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysine Hydrochloride
Artikelnummer. 17348583 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17348583 500 mg 500 Milligramm
17338583 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17348583 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 0215269090
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Poly-L-Lysine Hydrochloride is a cellular attachment factor in culture applications.
  • Poly-L-Lysin ist ein unspezifischer Anhaftungsfaktor für Zellen, der zur Förderung der Zelladhäsion auf festen Substraten nützlich ist.
  • Poly-L-Lysin verstärkt die elektrostatische Interaktion zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche.
  • Bei Adsorption an die Kulturoberfläche erhöht Poly-L-Lysin die Anzahl der positiv geladenen Stellen, die für die Zellbindung verfügbar sind.
  • Polymere von D- und L-Lysin werden zur Beschichtung fester Oberflächen verwendet.
  • Poly-L-Lysin wurde zur Verbesserung der Proteinbeschichtung von ELISA-Platten nachgewiesen.
Spezifikation
CAS 26124-78-7
Farbe Weißlich
Inhalt und Lagerung -20 °C
Format Pulver
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellulärer Anhaftungsfaktor in Kulturanwendungen
Molekulargewicht > 20.000 g/mol
Menge 500 mg
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.