missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poly(I:C) (~90 %), TRC

Artikelnummer. 30410896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30410896 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30410896 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP688075250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 24939-03-5
Summenformel H2(C10 H11 N4 O8 P)n . H2(C9 H12 N3 O8 P)n
Molekulargewicht (g/mol) 671.4
Synonym 5'-Inosinic Acid Homopolymer Complex with 5'-Cytidylic Acid Homopolymer, 5'-Inosinic Acid Polymers Complex with 5'-Cytidylic Acid Polymers, 5'-Cytidylic Acid Homopolymer Complex with 5'-Inosinic Acid Homopolymer, 5'-Cytidylic Acid Polymers Complex with 5'-Inosinic Acid Polymers, 5'-Inosinic Acid Homopolymer-5'-cytidylic Acid Homopolymer Complex, NSC 120949, NSC 123233, NSC 128576, Poly(C).poly(I), Poly(C:I), Poly(I)-poly(C), Poly(I).poly(C), Poly(I).poly(C) Complex, Poly(cytidylic acid)-poly(inosinic acid), Poly(rI)-poly(rC), Poly(rI).poly(rC), Poly(rI):poly(rC), Poly(rI:rC), Polycytidylic-polyinosinic Acid, Polyinosinate-polycytidylate Complex, Polyinosinate:polycytidylate, Polyinosine-polycytidylic Acid, Polyinosinic Acid:polycytidylic Acid, Polyinosinic Acid:polycytidylic Acid Complex, Polyinosinic-polycytidylic Acid, Polyinosinic-polycytidylic Acid Complex, Polyribocytidylic Acid-polyriboinosinic Acid Complex
SMILES O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O[C@H]1N2C(NC=NC3=O)=C3N=C2.O[C@@H]4[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O[C@H]4N5C=CC(N)=NC5=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Poly(I:C)
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H13N4O8P.C9H14N3O8P/c15-6-4(1-21-23(18,19)20)22-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)17;10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,17)(H2,18,19,20);1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)
Formelmasse 671.099
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.