Learn More
Poly(Ethylenoxid), ∽ Molekulargewicht 300,000, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Poly(ethylene oxide) |
| Farbe | Weiß |
| Namenshinweis | Approximate M.W. 300.000 |
| Physikalische Form | Pulver |
| Schmelzpunkt | 65.0°C to 67.0°C |
| Strukturformel | (-CH2CH2O-)n |
| Merck Index | 15, 7688 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents |
| Menge | 5 g |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Mehr anzeigen |