Learn More
Poly(Ethylenglycol-Methylether), durchschnittliches Molekulargewicht 750, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10164210 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10164210
Marke: Thermo Scientific Acros 192320010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-74-4
Summenformel (C2H4O)nCH4O
Molekulargewicht (g/mol) 76.10
MDL-Nummer MFCD00084416
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMILES COCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol methyleether)
Farbe Weiß
Namenshinweis Average M.W. 750
pH 4 to 7 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Verschmolzene Masse
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich 715 to 785
Strukturformel CH3(OCH2CH)nOH
Dichte 1.09g/mL
Menge 1 kg
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
Hydroxylzahl 71.5 to 78.5mg KOH/g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Wasser 0.1% max.