Learn More
Poly(ethylenglykolmethylether), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10200233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10200233
Marke: Thermo Scientific Acros 387895000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9004-74-4 | (C2H4O)nCH4O | 76.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-74-4
Summenformel (C2H4O)nCH4O
Molekulargewicht (g/mol) 76.10
MDL-Nummer MFCD00084416
InChI-Schlüssel XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cellosolve, ethanol, 2-methoxy, ethylene glycol monomethyl ether, methyl oxitol, 2-methoxy-1-ethanol, methoxyethanol, 3-oxa-1-butanol, egme, monomethyl glycol, dowanol em
PubChem CID 8019
ChEBI CHEBI:46790
SMILES COCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(ethylene glycol methyl ether)
Schmelzpunkt 12°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0800g/mL
pH 4.5 to 7.5 (5% aq. soln.)
Flammpunkt 268°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(OCH2CH)nOH
Menge 500 g
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
IUPAC-Name 2-Methoxyethanol
Viskosität 20 mm2/s (50°C)
Physikalische Form Flüssigkeit