Learn More
Poly(Ethylenglycol), durchschnittliches Molekulargewicht 1500, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 192260051
Additional Details : CAS : 25322-68-3 Gewicht : 5.05000kg
Menge 5 kg
Verpackung Kunststofftrommel
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10035903
  • 153.00 CHF / 5 Kilogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-08-2021
Chemische Identifikatoren
25322-68-3
MFCD01779609
PEG
Spezifikation
Poly(ethylene glycol)
25322-68-3
MFCD01779609
PEG
1500
Wachsartige Flocken
Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
36-42 mPa.s (20°C)
44.0°C to 48.0°C
>250°C
Average M.W. 1500
H(OCH2CH2)nOH
15, 7688
70 to 80mg KOH/g
Authentic
Kunststofftrommel
0.5% max. (K.F.)
Weiß
5 kg
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation