Learn More
Poly(DL-Lactid-co-Glycolid), 50 :50 Lactid-Glycolid, M.W. 5,000 to 10,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11936981 1 g Glasflasche 1 Gramm
11340290 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11936981 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436200010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 26780-50-7 | (C3H4O2)x(C2H2O2)y | NaN g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26780-50-7
Summenformel (C3H4O2)x(C2H2O2)y
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00131930
InChI-Schlüssel LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYNA-N
Synonym vicryl, poly d,l-lactide-co-glycolide, polyglactin 370 usan, polyglactin, 1,4-dioxane-2,5-dione-3,6-dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione 1:1, polyglactin 910 usan, vicryl rapide, vicryl plus
PubChem CID 71391
IUPAC-Name 3,6-dimethyl-1,4-dioxan-2,5-dion;1,4-dioxan-2,5-dion
SMILES CC(-*)C(=O)OCC(=O)O-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(DL-lactide-co-glycolide)
Farbe Braun bis weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Granulat
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 1 g
Verpackung Glasflasche
Viskosität 0.15 to 0.25 dL/g