Learn More
Poly(Dimethylsiloxan), TRC
Artikelnummer. 30008651
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008651 10 g 10 Gramm
17957534 5 g 5 Gramm
17947264 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008651 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP68834010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63148-62-9
Summenformel (C2H6OSi)n
Synonym Dimethylpolysiloxane
SMILES C[Si](C)(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicone oil
Menge 10 g