Learn More
Poly-D-Lysin Hydrobromid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11466632 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466632 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11466632 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215017580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00 CHF
    342.75 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 17.25 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erhöht die Zelladhäsion an festen Substraten. Poly-D-Lysin-Hydrobromid, MP Biomedicals, ist eine synthetische Aminosäure, die an DNA, rote Zellmembran und jedes negativ geladene Protein bindet. Es entfernt nachgewiesernermaßen Prion-Proteine aus infiziert
Bei Adsorption an die Kulturoberfläche erhöht Polylysine die Anzahl der positiv geladenen Stellen, die für die Zellbindung verfügbar sind. Dies ist ein Kompromiss zwischen einfacher zu verwendenden Produkten mit niedrigerem Molekulargewicht und den extrem viskosen höheren Molekulargewichten.
Polylysin verstärkt die elektrostatische Interaktion zwischen negativ geladenen Ionen der Zellmembran und der Kulturoberfläche. Sowohl die D- als auch die L- Form können als Beschichtungssubstrat verwendet werden, da Polylysin ein unspezifischer Bindungsfaktor für Zellen ist, die bestimmte Zellen jedoch verdauen können. In diesem Fall sollte Poly-D-Lysin als Bindungsfaktor verwendet werden, damit die Zellen nicht durch übermäßige Aufnahme von L-Lysin gestört werden.
Poly-D-Lysin Hydrobromid wird in der Regel als Beschichtungssubstrat für Kulturschalen, Objektträger usw. verwendet. Andere Anwendungen für Polylysin wurden ebenfalls berichtet:
  • Konjugation mit Methotrexat für erhöhten Wirkstofftransport
  • Mikrokapselung von Inselchen
  • Verwendung in einfachen, reproduzierbaren Verfahren für chromosomale Präparate aus einer Vielzahl von Geweben
  • Immobilisierung lebender Zellen in biokompatiblen semipermeablen Mikrokapseln
  • Bei der Herstellung von polykationischen Beads
  • Konjugation zu Albumin und Meerrettich-Peroxidase zur Verbesserung der zellulären Aufnahme
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly-D-lysine Hydrobromide
CAS 27964-99-4
Summenformel C6H15BrN2O2
Synonym d-Lysinhydrobromid
Löslichkeitsinformationen 50 mg/ml, H2O
InChI-Schlüssel MEXAGTSTSPYCEP-NUBCRITNSA-N
SMILES C(CCN)CC(C(=O)O)N.Br
IUPAC-Name (2R)-2,6-Diaminohexansäure;Hydrobromid
Molekulargewicht (g/mol) 227.102
Menge 100 mg
PubChem CID 87493163
Formelmasse 70000-150000
Physikalische Form Pulver