Learn More
JG Finneran Associates™ Poly Crimp™ Dichtungen
140.00 CHF - 407.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Menge | 1.000/Packung |
Verschlussgröße | 11 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 12 x 32 mm Probenfläschchen mit Bördeloberfläche |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10626991
|
JG Finneran Associates™
5510-11 |
PTFE |
140.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10025570
|
JG Finneran Associates™
5570-11 |
PTFE/Silikon mit Schlitz |
407.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10696041
|
JG Finneran Associates™
5581-11 |
PTFE/Silikon mit Starburst |
402.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10391241
|
JG Finneran Associates™
5560-11 |
PTFE/Silikon/PTFE |
251.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Durchsichtig | |
1.000/Packung | |
11 mm | |
12 x 32 mm Probenfläschchen mit Bördeloberfläche |