Learn More
Poly-(allylamin Hydrochlorid), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384748
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11384748 10 g 10 Gramm
11374748 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11384748 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043092.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Als polymeres Primäramin; Bildet Hydrogele
Poly(allylamine hydrochloride) is used in film and polymer industries and cell encapsulation. Further, it is used to make redox hydrogel- modified electrodes for measuring enzyme responses. In addition, it is used in the preparation of an antireflective coating consists of alternate layers of poly(allyamine hydrochloride) and silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71550-12-4
Summenformel C3H7N
Molekulargewicht (g/mol) 93.56
MDL-Nummer MFCD00054329
InChI-Schlüssel VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylamine hydrochloride, 3-aminopropene hydrochloride, poly allylamine hydrochloride, allylamine, hydrochloride, allylammonium chloride, 2-propen-1-amine, hydrochloride, unii-r2h25ilf98, 2-propen-1-amine hydrochloride, allylaminehydrochloride, prop-2-en-1-amine hydrochloride
PubChem CID 82291
IUPAC-Name Prop-2-en-1-aminhydrochlorid
SMILES NCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (Allylamine Hydrochloride)
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Menge 10 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(allylamine hydrochloride)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(allylamine hydrochloride)