missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyacrylsäure, sek. Standard, durchschn. MW 1,080,000, durchschn. MN 135,000, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 10616404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10616404

Marke: Thermo Scientific Acros 178060500

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 9003-01-4
Summenformel (C3H4O2)n
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
MDL-Nummer MFCD00084394
InChI-Schlüssel NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Poly(acrylic acid)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Strukturformel [-CH2CH(CO2H)-]n
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 50 g
IUPAC-Name Poly(acrylsäure)
Formelmasse 1.080.000 (Average )
Infrarotspektrum Authentic
Verlust bei Trocknung 10% max.
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt