Learn More
Polyacrylsäure, sek. Standard, durchschn. MW 1,080,000, durchschn. MN 135,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10554121 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10554121
Marke: Thermo Scientific 178060100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-01-4
Summenformel (C3H4O2)n
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
MDL-Nummer MFCD00084394
InChI-Schlüssel NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(acrylic acid)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Strukturformel [-CH2CH(CO2H)-]n
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Menge 10 g
IUPAC-Name Prop-2-Erucasäure
Formelmasse 1.080.000 (Average )
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 10% max.