Learn More
Poly(Acrylsäure), 25 wt.%-Lösung in Wasser; ∽ Molekulargewicht 240,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10317510 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10317510 250 g Glasflasche 250 Gramm
10419510 5 g Glasflasche 5 Gramm
10113870 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10317510 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 185012500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00 CHF
    151.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 31.35 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9003-01-4 | (C3H4O2)n | 72.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-01-4 , 7732-18-5
Summenformel (C3H4O2)n
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
MDL-Nummer MFCD00084394
InChI-Schlüssel NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
SMILES OC(=O)C(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(acrylic acid)
Namenshinweis 25 wt. % Solution in Water
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt 100.0°C
Dichte 1.0900g/mL
Menge 250 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [-CH2CH(CO2H)-]n
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, dioxane
IUPAC-Name Prop-2-Erucasäure
Reinheit (%) 23 to 27% (solids)