Learn More
Poly(acrylamid), Granulat, nichtionisch, ∽ M.W. 5 Bis 6.000.000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10357740 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10357740
Marke: Thermo Scientific Acros 178040050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 9003-05-8 | (C3H5NO)n | 72.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-05-8, 64-17-5
Summenformel (C3H5NO)n
MDL-Nummer MFCD00084392
InChI-Schlüssel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(acrylamide)
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Granulate
Strukturformel [-CH2CH(CONH2)-]n
Dichte 1.3000g/mL
Synonym acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, glycerol, lactic acid
Menge 5 g
IUPAC-Name Prop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Formelmasse 5 to 6,000,000 (Average )
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 13% max.
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.3