Learn More
Polyacrylsäureamid, carboxyl-modifiziert, rein, niedriger Carboxylgehalt, ∽ MW 200,000, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10686572 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10686572 5 g Glasflasche 5 Gramm
10771841 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10686572 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 184230050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 62649-23-4
Summenformel (C3H5NO)n
Molekulargewicht (g/mol) 237.19
MDL-Nummer MFCD00084393
InChI-Schlüssel DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-propenamide, polymer with 2-propenoic acid and sodium 2-propenoate, sodium acrylamide acrylic acid acrylate
PubChem CID 23696299
IUPAC-Name Natrium;Prop-2-enamid;Prop-2-enoat;Prop-2-ensäure
SMILES NC(=O)C(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(acrylamide), carboxyl modified
Farbe Weiß
Namenshinweis Carboxyl Modified, Low Carboxyl Conten
Physikalische Form Pulver oder Granulate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, formamide, glycerol
Menge 5 g
Formelmasse ≈200.000
Güte Rein
Infrarotspektrum Authentic
Verlust bei Trocknung 10% max.