Learn More
Poly(Acrylamid), Carboxyl modifiziert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12347113 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12347113 250 g Glasflasche 250 Gramm
12337113 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12347113 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448532500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62649-23-4
Summenformel (C3H5NO)n
Molekulargewicht (g/mol) 237.19
MDL-Nummer MFCD00084393
InChI-Schlüssel DTBMFUOWAASNDB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-propenamide, polymer with 2-propenoic acid and sodium 2-propenoate, sodium acrylamide acrylic acid acrylate
PubChem CID 23696299
IUPAC-Name Natrium;prop-2-enamid;prop-2-enoat;-2-propensäure
SMILES NC(=O)C(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(acrylamide), carboxyl modified
Verpackung Glasflasche
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethylene glycol, formamide, glycerol