Learn More
Poly(3-Hexylthiophen-2,5-Diyl), regiorandom, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Poly (3-hexylthiophene-2,5-diyl) |
| Farbe | Braun |
| Physikalische Form | Pulver/Brocken |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble (50mg/ml) in chlorinated solvents such as chloroform,chlorobenzene,dichlorobenzene and trichlorobenzene. |
| Menge | 500 mg |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |