Learn More
Poly(3-Butylthiophen-2,5-Diyl), regioregulär, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470061
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470061 1 g 1 Gramm
11460061 0.25 g 0.25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470061 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044787.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98837-51-5
Summenformel (C8H10S)n
Molekulargewicht (g/mol) 168.30
MDL-Nummer MFCD00677712
InChI-Schlüssel DUOSBQJOYVIVOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym poly 3-butylthiophene-2,5-diyl , regiorandom, poly 3-butylthiophene-2,5-diyl , regioregular
PubChem CID 23533119
IUPAC-Name 3-butyl-2,5-dimethylthiophen
SMILES CCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly (3-butylthiophene-2,5-diyl)
Farbe Gelb nach grün
Namenshinweis Regioregular
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g