Learn More
Poly(2-Acrylamido-2-Methyl-1-Propansulfonsäure), 10 Vol.-% wässrige Lösung; ca. MW 800,000, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10062370 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10062370 25 g Glasflasche 25 Gramm
10163770 100 g Glasflasche 100 Gramm
10579623 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10062370 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 184960250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 27119-07-9 | (C7H13NO4S)n | 207.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27119-07-9 , 7732-18-5
Summenformel (C7H13NO4S)n
Molekulargewicht (g/mol) 207.24
MDL-Nummer MFCD00084369
InChI-Schlüssel XHZPRMZZQOIPDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid, 2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid, 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 2-methyl-2-1-oxo-2-propenyl amino, polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, unii-490hqe5ki5, 2-acrylamido-2-methylpropanesulfonate, 2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid, 2-acrylamido-2-methylpropane-1-sulfonic acid
PubChem CID 65360
IUPAC-Name 2-methyl-2-(prop-2-enoylamino)propan-1-sulfonsäure
SMILES CC(C)(CS(O)(=O)=O)NC(=O)C(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid)
Namenshinweis 10 wt% aqueous solution
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Strukturformel {-CH2CH[CONHC(CH3)2CH2SO3H]-}n
Menge 25 g
Reinheit (%) 8.0 to 12.0% (solids)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Poly(2-acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid), 10 wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.