missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ POLR2H (Human) Recombinant Protein

Human POLR2H full-length ORF ( AAH00739, 1 a.a. - 150 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marke:  Abnova™ H00005437-P01.25ug

Additional Details : Gewicht : 0.00010kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16129321

  • 552.00 CHF / 25 Mikrogramm

Verfügbar ab: 03-05-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MAGILFEDIFDVKDIDPEGKKFDRVSRLHCESESFKMDLILDVNIQIYPVDLGDKFRLVIASTLYEDGTLDDGEYNPTDDRPSRADQFEYVMYGKVYRIEGDETSTEAATRLSAYVSYGGLLMRLQGDANNLHGFEVDSRVYLLMKKLAF
Spezifikation

Spezifikation

AAH00739
polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide H
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
POLR2H
GST
5437
Wheat germ expression system
25 μg
RPABC3, RPB17, RPB8, hsRPB8
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote