Learn More
Abnova™ POLR2H (Human) Recombinant Protein
Human POLR2H full-length ORF ( AAH00739, 1 a.a. - 150 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00005437-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16119321
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MAGILFEDIFDVKDIDPEGKKFDRVSRLHCESESFKMDLILDVNIQIYPVDLGDKFRLVIASTLYEDGTLDDGEYNPTDDRPSRADQFEYVMYGKVYRIEGDETSTEAATRLSAYVSYGGLLMRLQGDANNLHGFEVDSRVYLLMKKLAF
Spezifikation
Spezifikation
AAH00739
polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide H
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
POLR2H
GST
5437
Wheat germ expression system
10 μg
RPABC3, RPB17, RPB8, hsRPB8
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer